Human recombinant Adiponectin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522063C050
ENZOALX522063C050EA 438.9 EUR InStock
ENZOALX522063C050
Human recombinant Adiponectin
Protéines et Peptides
Human adiponectin (aa 16-244) is fused at the N-terminus to a linker peptide (14 aa) and a FLAG®-tag.
  • Produced in HEK 293 cells
Mimics serum adiponectin by forming high molecular weight (HMW) and hexameric species.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité