Mouse recombinant CD40L (soluble)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5220702010
ENZOALX5220702010EA 644 EUR InStock
ENZOALX5220702010
Mouse recombinant CD40L (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse CD40L (CD154) (aa 115-260) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité