Human;Mouse recombinant Fc:CD40L (soluble)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522072C010
ENZOALX522072C010EA 600.6 EUR InStock
ENZOALX522072C010
Human;Mouse recombinant Fc:CD40L (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse CD40L (CD154) (aa 115-260) is fused at the N-terminus to the Fc portion of human IgG1 and a linker peptide (20 aa).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité