Human recombinant Fc:CD40L (soluble)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522076C010
ENZOALX522076C010EA 617.1 EUR InStock
ENZOALX522076C010
Human recombinant Fc:CD40L (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human CD40L (CD154) (aa 116-261) is fused at the N-terminus to the Fc portion of human IgG1 and a linker peptide (20 aa).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité