Human recombinant thy-1:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522091C050
ENZOALX522091C050EA 624.8 EUR InStock
ENZOALX522091C050
Human recombinant thy-1:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human Thy-1 (aa 20-130) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité