Human;Mouse recombinant Thy-1 (RLE) (mouse):Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522097C050
ENZOALX522097C050EA 592 EUR InStock
ENZOALX522097C050
Human;Mouse recombinant Thy-1 (RLE) (mouse):Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse Thy-1 (aa 20-131) is fused to the Fc portion of human IgG1. The integrin binding sequence RLD of mouse Thy-1 has been changed to RLE abolishing the binding of integrins.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité