Mouse recombinant LAG-3:Fc (from CHO cells)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522099C050
ENZOALX522099C050EA 721.6 EUR InStock
ENZOALX522099C050
Mouse recombinant LAG-3:Fc (from CHO cells)
Protéines et Peptides
Produced in CHO cells. The sequence coding for the 4 extracellular Ig-like domains of mouse LAG-3 (D1-D4) is fused to the Fc portion of mouse IgG2a (hinge-CH2-CH3).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité