Human recombinant netrin 1
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5221002010
ENZOALX5221002010EA 652.3 EUR InStock
ENZOALX5221002010
Human recombinant netrin 1
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human netrin-1 (aa 28-604) is fused at the N-terminus to a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité