Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Human recombinant MegaCD40L™ (soluble) (from CHO cells)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX522110C010
ENZOALX522110C010EA 564.3 EUR InStock
ENZOALX522110C010
Human recombinant MegaCD40L™ (soluble) (from CHO cells)
Protéines et Peptides
High-activity, high-purity CD40L construct for immune activation

Produced in CHO cells. The extracellular domain of human CD40L (CD154) (aa 116-261) is fused at the N-terminus to mouse ACRP30headless (aa 18-111) and a FLAG®-tag.

MegaCD40L™ is a high-activity construct in which two trimeric CD40 ligand molecules are artificially linked via the collagen domain of Adiponectin/ACRP30/AdipoQ. This construct very effectively simulates the natural membrane-assisted aggregation of CD40L in vivo. It provides a simple and equally potent alternative to [CD40L+enhancer] combinations (Prod. No. ALX-850-064).
* Purity - 10- to 100-fold lower Endotoxin levels than comparable products
* Activity – MegaCD40L™ oligomer mimics in vivo membrane-assisted CD40L aggregation and stimulation without the need for enhancers
* Consistency – Experienced manufacturing results in dependable lot-to-lot performance
* Stability – Optimized formulation for improved stability and enhanced activity


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité