Mouse recombinant netrin 1
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5221242010
ENZOALX5221242010EA 653.4 EUR InStock
ENZOALX5221242010
Mouse recombinant netrin 1
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse netrin-1 (aa 27-604) is fused at the C-terminus to a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité