Human;Mouse recombinant Fc(Human):Dectin-2
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522126C050
ENZOALX522126C050EA 580 EUR InStock
ENZOALX522126C050
Human;Mouse recombinant Fc(Human):Dectin-2
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of dectin-2 (aa 44-209) is fused at the N-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité