Human;Mouse recombinant Fc(Human):RANKL (soluble)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522131C010
ENZOALX522131C010EA 627 EUR InStock
ENZOALX522131C010
Human;Mouse recombinant Fc(Human):RANKL (soluble)
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of mouse RANKL (aa 157-316) is fused to the Fc portion of human IgG1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité