Human recombinant IL-35:Fc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX522140C010
ENZOALX522140C010EA 569.8 EUR InStock
ENZOALX522140C010
Human recombinant IL-35:Fc
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. Human EBI3 (aa 21-229) linked to human IL-12A (aa 23-219) via the linker GGGSGGGSGGGSGGGS is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and a FLAG®-tag.
EBI3 (Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein; EBV-induced gene 3 protein; IL-27B; IL-27 subunit β) and IL-12A (IL-12 subunit p35; CLMF p35) form the heterodimeric cytokine IL-35 (interleukin-35) involved in T cell regulation.
IL-35 is highly expressed in regulatory T cell (Treg) but not in effector or naive T cells. IL-35 is required for the suppressive function of T-reg in vitro and in vivo.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité