Human native beta2-Microglobulin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX5224610100
ENZOALX5224610100EA 152.9 EUR InStock
ENZOALX5224610100
Human native beta2-Microglobulin
Protéines et Peptides
High purity, native protein used as a target diagnostic marker for cancer or renal failure.
Purified native human β2-Microglobulin protein. Purified from urine of patients with chronic renal tubular proteinuria.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité