Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX550003G001
ENZOALX550003G001EA 92.4 EUR InStock
ENZOALX550003G001
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio


Formule: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Numéro MDL: MFCD00012914
Numéro CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité