R-(+)-Baclofen hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550074M050
ENZOALX550074M050EA 192.5 EUR InStock
ENZOALX550074M050
R-(+)-Baclofen hydrochloride ≥98% (par HPLC)
R-(+)-Baclofen hydrochloride
Selective GABAB receptor agonist.
Skeletal muscle relaxant. The more active enantiomer of (±)-baclofen.
Soluble in water, dilute aqueous base or DMSO.
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₂·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 63701-55-3
Merck Index: 14,00937
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité