Carbamazepine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550084G005
ENZOALX550084G005EA 68.2 EUR InStock
ENZOALX550084G005
Carbamazepine
Carbamazepine
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00005073
Numéro CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité