Pilocarpine hydrochloride
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550092G001
ENZOALX550092G001EA 64.9 EUR InStock
ENZOALX550092G001
Pilocarpine hydrochloride
Pilocarpine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00012722
Numéro CAS: 54-71-7
EINECS: 200-212-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité