Tamoxifen citrate ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550095G001
ENZOALX550095G001EA 192.5 EUR InStock
ENZOALX550095G001
Tamoxifen citrate ≥99%
Tamoxifen citrate
PKC inhibitor
Antiestrogen with anti-cancer activity. Selective protein kinase C (PKC) inhibitor and induces PKC epsilon translocation. Induces apoptosis in estrogen receptor-negative human cancer cell lines.
Formule: C₂₆H₂₉NO
Numéro MDL: MFCD00058321
Numéro CAS: 54965-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité