AIDA ≥96%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550101M025
ENZOALX550101M025EA 253 EUR InStock
ENZOALX550101M025
AIDA ≥96%
AIDA
mGluR agonist.
Potent and selective ligand for group I mGluRs. Shows no effect on group II or group III mGluRs. Has no effect on ionotropic glutamate receptors.
Soluble in water.
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 168560-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥96%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité