D-(+)-Neopterin ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX550126M050
ENZOALX550126M050EA 157.3 EUR InStock
ENZOALX550126M050
D-(+)-Neopterin ≥98% (par HPLC)
D-(+)-Neopterin
Biochemical marker used as an indicator of cell proliferation. Pterin cofactor. Precursor of tetrahydrobiopterin.
Soluble in 0.05 M NaOH or 1M HCl; very slightly soluble in water. Ultrasonication may improve the dissolution.
Formule: C₉H₁₁N₅O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042801
Numéro CAS: 2009-64-5
EINECS: 217-924-7
Merck Index: 14,06462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Appearance Off-white to yellow solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité