Muscimol ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX550127M005
ENZOALX550127M005EA 168.3 EUR InStock
ENZOALX550127M005
Muscimol ≥98% (par CCM)
Muscimol
Potent GABAA receptor agonist.
Very soluble in water (10 mg/ml) or methanol; soluble in 100% ethanol.
Formule: C₄H₆N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057894
Numéro CAS: 2763-96-4
EINECS: 220-430-4
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06312
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (TLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité