Histamine dihydrochloride
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550132G005
ENZOALX550132G005EA 53.9 EUR InStock
ENZOALX550132G005
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité