Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'acétylcholine

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX550135G005
ENZOALX550135G005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX550135G005
Chlorure d'acétylcholine
Chlorure d'acétylcholine


Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,263 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011698
Numéro CAS: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité