Benztropine mesylate ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550143G001
ENZOALX550143G001EA 70.4 EUR InStock
ENZOALX550143G001
Benztropine mesylate ≥98%
Benztropine mesylate
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Inhibits the dopamine transporter.
Formule: C₂₂H₂₉NO₄S
Numéro MDL: MFCD00074784
Numéro CAS: 132-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité