Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aconitine ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: (1α,3α,6α,14α,15α,16β)-20-Ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-3,8,13,14,15-pentol-8-acetate-14-benzoate

ALX550232M025
ENZOALX550232M025EA 113 EUR InStock
ENZOALX550232M025
Aconitine ≥98% (par HPLC)
Aconitine
Na⁺ channel activator.

A lipid-soluble neurotoxin that acts as a sodium channel modulator.

Binds with high affinity to the open state of the voltage-sensitive sodium channels at site 2, thereby causing a persistent activation of the sodium channels, which become refractory to excitation.

Soluble in 100% ethanol (35 mg/ml); almost insoluble in water (0.3 mg/ml).


Formule: C₃₄H₄₇NO₁₁
MW: 645,746 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082375
Numéro CAS: 302-27-2
EINECS: 206-121-7
ONU: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,00118
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Source Isolated from Aconitum karacolium

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité