N-Vanillylnonanamide [=Capsaicin (Synthetic)] ≥96% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX550239M100
ENZOALX550239M100EA 56.1 EUR InStock
ENZOALX550239M100
N-Vanillylnonanamide [=Capsaicin (Synthetic)] ≥96% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
N-Vanillylnonanamide [=Capsaicin (Synthetic)]
Minor constituent of hot pepper (capsicum oleoresin).
Soluble in DMSO or 100% ethanol; slightly soluble in water.
Formule: C₁₇H₂₇NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017286
Numéro CAS: 2444-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥96%
Identity Determined by NMR
Source Synthetic
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité