Lidocaine chlorhydrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550251G005
ENZOALX550251G005EA 170 EUR InStock
ENZOALX550251G005
Lidocaine chlorhydrate
Lidocaine chlorhydrate
Formule: C₁₄H₂₃ClN₂O
Numéro CAS: 73-78-9
EINECS: 200-803-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité