Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dotarizine ≥98% (par HPLC)


ALX550264M005
ENZOALX550264M005EA 124.3 EUR InStock
ENZOALX550264M005
Dotarizine ≥98% (par HPLC)
Dotarizine
Ca²⁺ channel blocker.

Blocks Ca²⁺ entry through Ca²⁺ channels.

Soluble in 100% ethanol or methanol (25 mg/ml).


Formule: C₂₉H₃₄N₂O₂
MW: 442,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 84625-59-2
Merck Index: 14,03428
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité