5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3-Amino-N-carbamimidoyl-6-chloro-5-(ethyl(isopropyl)amino)pyrazine-2-carboxamide, EIPA
ALX550266M005
ENZOALX550266M005EA 85.8 EUR InStock
ENZOALX550266M005
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride ≥98% (par CCM)
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride
Selective inhibitor of the Na /H antiporter.
  • Na⁺/H⁺ antiporter inhibitor
Off-white to yellow solid.
Soluble in methanol, DMSO or dilute aqueous acid; insoluble in water.
Formule: C₁₁H₁₈ClN₇O
MW: 299,763 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151710
Numéro CAS: 1154-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité