Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flunarizine dihydrochloride ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX550268G001
ENZOALX550268G001EA 67.1 EUR InStock
ENZOALX550268G001
Flunarizine dihydrochloride ≥99%
Flunarizine dihydrochloride
Ca²⁺ channel inhibitor

Selectively blocks the low threshold (T-type) calcium channel in rat hippocampal CA1 pyramidal neurons. Inhibits Ca²⁺-influx-induced vasoconstriction of peropheral and cerebral blood vessels with little effect on myogenic activity and Ca²⁺-depenent myocardial contractility.


Formule: C₂₆H₂₆F₂N₂·2HCl
MW: 477,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058198
Numéro CAS: 30484-77-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité