Nimodipine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550277G001
ENZOALX550277G001EA 330 EUR InStock
ENZOALX550277G001
Nimodipine
Nimodipine
Ca²⁺ channel inhibitor
Ca²⁺ channel antagonist. Highly potent at L-type channels. Block some low-voltage activated Ca²⁺ channels. Enhances memory in old or brain-damaged animals. Ameliorates experimental diabetic neuropathy in streptozotocin-induced diabetic rats. Vasodilator.
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₇
Numéro MDL: MFCD00153848
Numéro CAS: 66085-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité