Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pinacidil monohydrate ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

ALX550285M050
ENZOALX550285M050EA 82.5 EUR InStock
ENZOALX550285M050
Pinacidil monohydrate ≥98% (par HPLC)
Pinacidil monohydrate
K⁺ channel activator. Antihypertensive.

Soluble in 100% ethanol (14 mg/ml), DMSO (28 mg/ml) or dilute aqueous acid; insoluble in water.


Formule: C₁₃H₁₉N₅·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242745
Numéro CAS: 85371-64-8
Merck Index: 14,07438
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité