Trifluoperazine dihydrochloride ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550310G005
ENZOALX550310G005EA 169.4 EUR InStock
ENZOALX550310G005
Trifluoperazine dihydrochloride ≥98%
Trifluoperazine dihydrochloride
Antipsychotic
Facilitates agonist induced elevation of cytosolic calcium at low concentrations (10µM). Antagonizes calmodulin at higher concentrations. Antipsychotic and sedative dopamine antagonist. Potent and irreversible inhibitor of cAMP-gated cationic channels. Inhibits DNA repair. Cell permeable. Potent neurotoxin.
Formule: C₂₁H₂₄F₃N₃S
Numéro MDL: MFCD00012656
Numéro CAS: 440-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité