Caféine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX550322G005
ENZOALX550322G005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX550322G005
Caféine
Caféine
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
Point de fusion: 235…239 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005758
Numéro CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité