Cyclothiazide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(2-norbornen-5-yl)-2H-1,2-4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide, Cyclothiazide (mixture of isomers)
ALX550338M050
ENZOALX550338M050EA 348 EUR InStock
ENZOALX550338M050
Cyclothiazide
Cyclothiazide
AMPA receptor activator
Potently inhibits the desensitization of AMPA receptors. Antihypertensive.
Formule: C₁₄H₁₆ClN₃O₄S₂
MW: 389,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210192
Numéro CAS: 2259-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité