2-Phosphonomethyl pentanedioic acid ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2-(Phosphonomethyl)pentanedioic acid, 2-PMPA
ALX550358M005
ENZOALX550358M005EA 366 EUR InStock
ENZOALX550358M005
2-Phosphonomethyl pentanedioic acid ≥97% (par HPLC)
2-Phosphonomethyl pentanedioic acid
Potent inhibitor of the neuropeptidase N-acetylated α-linked acidic dipeptidase (NAALADase), which is a membrane-bound peptidase that hydrolyses N-acetyl-L-aspartate-L-glutamate (NAAG), a major brain peptide.
  • NAALADase inhibitor
Viscous, colorless oil.
Soluble in water, methanol or DMSO.
Formule: C₆H₁₁O₇P
MW: 226.12 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00940167
Numéro CAS: 173039-10-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité