(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate ≥98% (par titration argentométrique)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Memantine Hydrochloride, 1-Amino-3,5-dimethyladamantane Hydrochloride
ALX550363M050
ENZOALX550363M050EA 103 EUR InStock
ENZOALX550363M050
(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate ≥98% (par titration argentométrique)
(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate
NMDA receptor antagonist.
Low-affinity NMDA receptor antagonist. Stimulates dopamine release.
Formule: C₁₂H₂₁N
MW: 215,77 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00214336
Numéro CAS: 41100-52-1
EINECS: 255-219-6
Merck Index: 14,05829
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (argentmetric titration) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité