MSK-195 ≥98%, solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550396M005
ENZOALX550396M005EA 534 EUR InStock
ENZOALX550396M005
MSK-195 ≥98%, solide blanc
MSK-195
TRP channel agonist.
Potent analgesic with EC₅₀=0.96 µg/kg in the acetic acid-induced writhing test. RTX binding affinity (Ki=603 nM), agonism (calcium influx; EC₅₀=240 nM).
Soluble in methanol, 100% ethanol, DMSO or other organic solvents; insoluble in water.
Formule: C₂₈H₄₀N₂O₅
MW: 484,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 289902-82-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité