Dimethyl-W84 dibromide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550400M005
ENZOALX550400M005EA 192 EUR InStock
ENZOALX550400M005
Dimethyl-W84 dibromide ≥98% (par HPLC)
Dimethyl-W84 dibromide
M2 receptor modulator.
Very potent allosteric modulator of muscarinic receptors, selective for M2-receptors.
Retards the dissociation of the antagonist N-methylscopolamine. Affinity for the free receptor is about 10-fold higher than with W84. pKA=7.08, p(αKA)=6.75, pEC₅₀,diss=6.77.
Soluble in DMSO, water or aqueous buffer.
Formule: C₃₄H₄₈Br₂N₄O₄
MW: 736,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 402475-33-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité