L-Kynurenine ≥95% (par HPCE)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: β-Anthraniloyl-L-alanine, (S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, Kynurenine
ALX550408M050
ENZOALX550408M050EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX550408M050
L-Kynurenine ≥95% (par HPCE)
L-Kynurenine
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
Soluble in 0.5 M hydrochloric acid (50 mg/ml); very poorly soluble in water (0.4 g/100 ml, 20 °C).
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,22 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069912
Numéro CAS: 2922-83-0
Merck Index: 14,05328
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité