Fenobam ≥98% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)-3-(1-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)urea
ALX550413M005
ENZOALX550413M005EA 110 EUR InStock
ENZOALX550413M005
Fenobam ≥98% (par 1H-RMN)
Fenobam
mGluR5 antagonist.
Potent and selective non-competitive mGluR5 antagonist that displays inverse agonist properties; blocks mGluR5 constitutive activity in vitro (IC50=87 nM).
Acts at an allosteric modulatory site shared with MPEP and binds mGluR5 with Kd values of 54 nM and 31 nM for rat and human receptors respectively. Displays anxiolytic activity following oral administration in vivo.
Soluble in DMSO or methanol.
Formule: C₁₁H₁₁ClN₄O₂
MW: 266,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00868019
Numéro CAS: 57653-26-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (¹H-NMR) ≥98%
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité