PNU-120596 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-N’-(5-methyl-3-isoxazolyl)urea, 1-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-3-(5-methylisoxazol-3-yl)urea
ALX550526M005
ENZOALX550526M005EA 217 EUR InStock
ENZOALX550526M005
PNU-120596 ≥98% (par HPLC)
PNU-120596
Nicotinic acetylcholine receptor activator.
Type II positive allosteric modulator (PAM) of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) (EC₅₀ = 216 nM). Shows no detectable effect on α4β2, α3β4 and α9α10 receptors.
Soluble in DMSO (50 mg/ml), slightly soluble in methanol (1 mg/ml) or acetonitrile (0.5 mg/ml).
Formule: C₁₃H₁₄ClN₃O₄
MW: 311,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00095313
Numéro CAS: 501925-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by MS and NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité