Lipopolysaccharide (de S. abortus equi) S-form, TLRgrade™ prêt-à-l'emploi
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: Lipopolysaccharide
ALX581150R500
ENZOALX581150R500EA 535 EUR InStock
ENZOALX581150R500
Lipopolysaccharide (de S. abortus equi) S-form, TLRgrade™ prêt-à-l'emploi
Lipopolysaccharides
TLR4 activator.
Smooth (S)-form LPS, isolated and purified from Salmonella abortus equi by modification of the phenol water extraction and PCP method. LPS-Biotin was prepared using the biotin reagent biotinamidocaproate N-hydroxysuccinimide ester.
Useful reagent for evaluating LPS binding and cell activation in white blood cells.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 1 mg/ml
Formulation Liquid. Sterile, ready-to-use solution in pyrogen-free double-distilled water
Purity Absence of detectable protein or DNA contaminants with agonistic TLR activity
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité