Salmonella minnesota R595 (Re) Lipid A
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX581201L002
ENZOALX581201L002EA 581 EUR InStock
ENZOALX581201L002
Salmonella minnesota R595 (Re) Lipid A
Enzymes
Isolated from Salmonella minnesota R595 (Re mutant). Prepared by mild acid hydrolysis from purified Salmonella minnesota R595 (Re) LPS (isolated by a modification of the PCP extraction method), converted to the uniform salt form and dissolved in sterile pyrogen-free double distilled water.
Liquid. Sterile, ready-to-use solution in pyrogen-free double distilled water.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité