5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] ≥95% colorant fluorescent, pour la microbiologie
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX610030M025
ENZOALX610030M025EA 303.6 EUR InStock
ENZOALX610030M025
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] ≥95% colorant fluorescent, pour la microbiologie
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Amine dye
Non-toxic cell permeable fluorescent dye that reacts with amine compounds. Readily accumulates inside viable cells. Hardly leaks from cells when covalently attached to intracellular proteins. Hydrolyzed CFSE emits fluorescence (Ex(max): 495nm; Em(max): 519nm). Therefore, CFSE is utilized for the long-term observation of cell activities by fluorescent microscopy as well as for viable cell detection.
Formule: C₂₉H₁₉NO₁₁
Numéro MDL: MFCD00037466
Numéro CAS: 150347-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité