Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinquin ethyl ester ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour la détermination du zinc

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ALX620044M001
ENZOALX620044M001EA 125.4 EUR InStock
ENZOALX620044M001
Zinquin ethyl ester ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour la détermination du zinc
Zinquin ethyl ester
Zinc dye

Fluorescent, membrane permeable probe of zinc ions which can be used to measure or visualize intracellular zinc. Used to demonstrate changes in zinc flux in cells undergoing early events of apoptosis.


Formule: C₂₁H₂₂N₂O₅S
Numéro CAS: 181530-09-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité