NBD FGIN-1-27 Analog
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX620045M001
ENZOALX620045M001EA 75.9 EUR InStock
ENZOALX620045M001
NBD FGIN-1-27 Analog
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorescent probe for the peripheral-type benzodiazepine receptor (PBR) (Ex(max): 470nm, Em(max): 530 nm). The only available tool for imaging PBRs in cellular systems.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité