DAF-2 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: 2-​(3,​6-​dihydroxy-​4,​5-​diamino-​9H-​xanthen-​9-​yl)-​benzoic acid, 4,5-Diaminofluorescein
ALX620052M001
ENZOALX620052M001EA 608 EUR InStock
ENZOALX620052M001
DAF-2 ≥98% (par HPLC)
DAF-2
Fluorescent probe for NO detection.
Highly sensitive fluorescent probe for the real-time detection of nitric oxide (NO) in vivo. In the cell, the product reacts rapidly with NO in the presence of O₂ to form the highly fluorescent compound triazolofluorescein (DAF-2T, Ex 495 nm; Em 515 nm).
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₅
MW: 364,34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01866182
Numéro CAS: 205391-01-1
EINECS: 200-664-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration ~5 mM
Formulation Dissolved in 0.55 ml DMSO
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité