JC-1 iodide salt ≥98% (par HPLC), Ultrapure
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX620053M005
ENZOALX620053M005EA 347.6 EUR InStock
ENZOALX620053M005
JC-1 iodide salt ≥98% (par HPLC), Ultrapure
JC-1 iodide salt
Fluorescent probe to test Pgp activity
JC-1 is a very sensitive fluorescent probe to test Pgp activity. In acute myeloid leukemia (AML) samples JC-1 is capable of distinguishing between resistant, intermediate and sensitive groups, whereas rhodamine 123 only recognizes the resistant group. As in cell lines, the red emission band (597nm) of JC-1 appears to be more convenient for detection of low-level resistance in AML than other probes, such as rhodamine 123 (529nm) or calcein-AM (517nm). Green fluorescent JC-1 existing as a monomer (
Formule: C₂₅H₂₇Cl₄IN₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00188475
Numéro CAS: 47729-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité